Tlačiť
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
327551000 327555000
ACRO327551000EA 90.65 EUR
ACRO327551000 ACRO327555000
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Sodium-tert-pentyloxide
Appearance: Cream to tan Powder
Vzorec: C₅H₁₁NaO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064245
Číslo CAS: 14593-46-5
OSN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to tan Powder
Titration with HClO4 ≥94 %