Tlačiť
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
325560010 325560050
ACRO325560010EA 88.25 EUR
ACRO325560010 ACRO325560050
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Appearance: Green Crystalline powder
Vzorec: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042029
Číslo CAS: 59572-10-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥94 %