Tlačiť
(−)-Caryophyllene oxide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
325080100 325080500 325082500
ACRO325080100EA 40.91 EUR
ACRO325080100 ACRO325080500 ACRO325082500
(−)-Caryophyllene oxide 95%
(−)-Caryophyllene oxide
CAS No.: 1139-30-6
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Teplota tavenia: 55…62 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134216
Číslo CAS: 1139-30-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -55° to -75° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)