Tlačiť
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxybenzylisocyanate
319400010 319400050 319400250
ACRO319400010EA 92.66 EUR
ACRO319400010 ACRO319400050 ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.176 g/mol
Teplota varu: 90 °C (.6 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673064
Číslo CAS: 56651-60-6
OSN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %