4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Methoxybenzylisocyanate
319400010
319400050
319400250
ACRO319400010EA
92.66
EUR
ACRO319400010
ACRO319400050
ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Mw: 163.176 g/mol Teplota varu: 90 °C (.6 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00673064 Číslo CAS: 56651-60-6 OSN: 2206 ADR: 6.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |