Tlačiť
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
319300010 319300050
ACRO319300010EA 109.91 EUR
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,186 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00673062
Číslo CAS: 132740-43-3
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %