Tlačiť
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 81.03 EUR
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Vzorec: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013310
Číslo CAS: 51364-51-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %