Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 142.6 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Vzorec: C₉H₃F₆NO
Mw: 255.12 g/mol
Teplota varu: 62 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.47 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013559
Číslo CAS: 16588-74-2
OSN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %