Tlačiť
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
313260050 313260250
ACRO313260050EA 35.14 EUR
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Vzorec: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Mw: 215.26 g/mol
Teplota varu: 198…200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000505
Číslo CAS: 13528-93-3
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %