Tlačiť
Nonafluorovaleric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
309290050 309290250
ACRO309290050EA 119.77 EUR
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid
CAS No.: 2706-90-3
Vzorec: C₅HF₉O₂
Mw: 264.05 g/mol
Teplota varu: 140 °C
Hustota: 1.71 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040211
Číslo CAS: 2706-90-3
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %