Tlačiť
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
308590010 308590050
ACRO308590010EA 71.4 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 93…95 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: <110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075162
Číslo CAS: 3513-81-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %