Tlačiť
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
308360250 308360050
ACRO308360250EA 150.82 EUR
ACRO308360250 ACRO308360050
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₄H₉NO₂·HCl
Mw: 139.6 g/mol
Teplota tavenia: 109…111 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063663
Číslo CAS: 2491-20-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +6° to +8° (24°C, 589 nm) (c=1.6, CH3OH)