(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
308360250
308360050
ACRO308360250EA
150.82
EUR
ACRO308360250
ACRO308360050
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec:
C₄H₉NO₂·HCl Mw: 139.6 g/mol Teplota tavenia: 109…111 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00063663 Číslo CAS: 2491-20-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +6° to +8° (24°C, 589 nm) (c=1.6, CH3OH) |