Tlačiť
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 164.06 EUR
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 55…56 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,718 g/cm³
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009247
Číslo CAS: 927-80-0
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)