2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
304200010
304200050
ACRO304200010EA
94.67
EUR
ACRO304200010
ACRO304200050
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |