Tlačiť
Sodium metatungstate in water stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium polytungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
304100500 304102500
ACRO304100500EA 247.89 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate in water stabilised
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Vzorec: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150663
Číslo CAS: 12141-67-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt