Sodium metatungstate in water stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium polytungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
304100500
304102500
ACRO304100500EA
247.89
EUR
ACRO304100500
ACRO304102500
Sodium metatungstate in water stabilised
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Vzorec:
H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150663 Číslo CAS: 12141-67-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow to light green Liquid |
Assay | ≥67 % (WO3) |
Stabilizer | Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt |