Tlačiť
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
303000050 303000010 303000250
ACRO303000050EA 119.13 EUR
ACRO303000050 ACRO303000010 ACRO303000250
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
CAS No.: 2133-40-6
Vzorec: C₆H₁₁NO₂·HCl
Teplota tavenia: 71 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012708
Číslo CAS: 2133-40-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)