Tlačiť
L-Prolinamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
302990010 302990050
ACRO302990010EA 64.58 EUR
ACRO302990010 ACRO302990050
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Teplota tavenia: 97…102 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005253
Číslo CAS: 7531-52-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)