Tlačiť
L-Leucinamide hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Leu-NH₂·HCl, H-Leu-NH2.HCl
302980050 302980010
ACRO302980050EA 101.08 EUR
ACRO302980050 ACRO302980010
L-Leucinamide hydrochloride 99%
L-Leucinamide hydrochloride
CAS No.: 10466-61-2
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Teplota tavenia: 244 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013012
Číslo CAS: 10466-61-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)