Tlačiť
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: β-D-Glucose Pentaacetate, Pentaacetyl-β-D-glucose, B-D-Glucose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
302961000 302965000
ACRO302961000EA 97.47 EUR
ACRO302961000 ACRO302965000
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
CAS No.: 604-69-3
Vzorec: C₁₆H₂₂O₁₁
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006597
Číslo CAS: 604-69-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4° to +6° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)