Tlačiť
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
302110010 302110050
ACRO302110010EA 197.75 EUR
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 70 °C (13 mmHg)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093884
Číslo CAS: 33689-29-1
OSN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %