2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
302090025
302090100
ACRO302090025EA
111.11
EUR
ACRO302090025
ACRO302090100
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Vzorec:
C₉H₁₂O₅ Mw: 200.19 g/mol Teplota varu: 120…125 °C (.3 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00800589 Číslo CAS: 41530-32-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow-green Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |