Tlačiť
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
301430010 301430050
ACRO301430010EA 175.45 EUR
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Vzorec: C₄H₆O₃
Mw: 102.089 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010797
Číslo CAS: 17994-25-1
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %