Tlačiť
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzenesulphonic thioanhydride
300830010 300830050
ACRO300830010EA 116.33 EUR
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄S₃
Teplota tavenia: 129…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00094733
Číslo CAS: 4388-22-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %