Tlačiť
Methylselenocysteine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Se-methylseleno-L-cysteine, (R)-2-Amino-3-(methylselanyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(methylseleno)propionic acid, Se-(Methyl)seleno-L-cysteine, H-3-(Me-Se)-Ala-OH
300642500 300640010 300640500
ACRO300642500EA 466.11 EUR
ACRO300642500 ACRO300640010 ACRO300640500
Methylselenocysteine 98%
Methylselenocysteine
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₄H₉NO₂Se
Mw: 182.092 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800565
Číslo CAS: 26046-90-2
OSN: 3283
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %