Tlačiť
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 109.91 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Vzorec: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Teplota tavenia: 253…254 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800557
Číslo CAS: 14782-58-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %