N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
297095000
297090020
ACRO297095000EA
428.6
EUR
ACRO297095000
ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Mw: 246.266 g/mol Teplota tavenia: 57…63 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00800493 Číslo CAS: 150884-56-3 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
Elemental Analysis | ≥98.0 % |