Tlačiť
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
297095000 297090020
ACRO297095000EA 428.6 EUR
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Mw: 246.266 g/mol
Teplota tavenia: 57…63 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00800493
Číslo CAS: 150884-56-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %