Tlačiť
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
296420025 296420100 296420500
ACRO296420025EA 105.09 EUR
ACRO296420025 ACRO296420100 ACRO296420500
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-14-2
Vzorec: C₉H₉NO₆S
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064582
Číslo CAS: 115314-14-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Almost white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +21.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)