Tlačiť
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(-)-Glycidyl nosylate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid (R)-Glycidyl Ester, (R)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate
296410025 296410100
ACRO296410025EA 85.04 EUR
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Vzorec: C₉H₉NO₆S
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013436
Číslo CAS: 115314-17-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°