Tlačiť
Sodium hydrosulphide hydrate, soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
296200010 296200025 296200250 296200100
ACRO296200010EA 81.43 EUR
ACRO296200010 ACRO296200025 ACRO296200250 ACRO296200100
Sodium hydrosulphide hydrate, soluble, pure
Sodium hydrosulphide hydrate
Appearance: Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes
Vzorec: H₃NaOS
Teplota tavenia: 55 °C
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149796
Číslo CAS: 207683-19-0
OSN: 2949
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes (Color changes in the material may occur)
Titration Iodimetric ≥67.0 % (NaHS)