Tlačiť
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium (II) complex, Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium (II)
295782500 295780010
ACRO295782500EA 89.05 EUR
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Vzorec: C₁₆H₂₆Ru
Teplota tavenia: 81…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00216965
Číslo CAS: 12289-94-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %