Tlačiť
Chloromethyl butyrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloromethylbutyrate, Butyric Acid Chloromethyl Ester
295580250 295580050
ACRO295580250EA 166.87 EUR
ACRO295580250 ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Teplota varu: 150 °C (993mbar)
Hustota: 1,074 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216961
Číslo CAS: 33657-49-7
OSN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %