Tlačiť
Chromosulphuric acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chromic acid dipotassium salt, mixture with sulphuric acid
295510010 295510025
ACRO295510010EA 103.49 EUR
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1
Vzorec: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Teplota varu: 330 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,84 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011368
Číslo CAS: 65272-71-1
OSN: 2240
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3