Tlačiť
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 292.02 EUR
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota tavenia: 48…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075555
Číslo CAS: 675-09-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %