Tlačiť
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
295230050 295230250
ACRO295230050EA 79.82 EUR
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₅H₅N₅OS
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075623
Číslo CAS: 28128-40-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %