Tlačiť
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
294631000 294630250
ACRO294631000EA 382.27 EUR
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilizovaný
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
Teplota varu: 89…93 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010217
Číslo CAS: 81172-89-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine