Tlačiť
Paladium 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
293030100 293030500
ACRO293030100EA 243.48 EUR
ACRO293030100 ACRO293030500
Paladium 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Palladium
Vzorec: Pd
Teplota tavenia: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03613602
Číslo CAS: 7440-05-3
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey to black Powder
Assay 4.0 to 6.0 % (Pd)