Tlačiť
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-AEP, 2-Aminoethylphosphonic acid
291630010 291632500
ACRO291630010EA 256.72 EUR
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Vzorec: C₂H₈NO₃P
Mw: 125.064 g/mol
Teplota tavenia: 296 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008182
Číslo CAS: 2041-14-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %