Tlačiť
Brucine, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
278720500 278721000 278720050 278725000
ACRO278720500EA 318.89 EUR
ACRO278720500 ACRO278721000 ACRO278720050 ACRO278725000
Brucine, anhydrous 99%
Brucine
CAS No.: 357-57-3
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂O₄
Teplota tavenia: 174…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005942
Číslo CAS: 357-57-3
OSN: 1570
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -118° to -128° (20 °C, 589 nm) (c=2.5, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)