Tlačiť
Geranyl linalool mixture of isomers ∼95% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
278360250 278360025
ACRO278360250EA 941.03 EUR
ACRO278360250 ACRO278360025
Geranyl linalool mixture of isomers ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Vzorec: C₂₀H₃₄O
Teplota varu: 250 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059363
Číslo CAS: 1113-21-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.875 to 0.885