Tlačiť
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 156.44 EUR
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143982
Číslo CAS: 37910-65-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %