Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, water soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
277340250
277341000
ACRO277340250EA
182.66
EUR
ACRO277340250
ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, water soluble, pure
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Vzorec:
C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00080727 Číslo CAS: 8004-92-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to orange-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |