Tlačiť
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, water soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
277340250 277341000
ACRO277340250EA 182.66 EUR
ACRO277340250 ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, water soluble, pure
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Vzorec: C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080727
Číslo CAS: 8004-92-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %