Tlačiť
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025 276300100
ACRO276300025EA 150.82 EUR
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Vzorec: C₈H₉N₃
Mw: 147.181 g/mol
Teplota tavenia: 203…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142855
Číslo CAS: 1622-57-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %