Tlačiť
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cbz-Phe-OH, N-Cbz-L-phenylalanine, N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine, Z-Phe-OH
275960050 275960250
ACRO275960050EA 40.51 EUR
ACRO275960050 ACRO275960250
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₁₇H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020418
Číslo CAS: 1161-13-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +4.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, CH3COOH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %