Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-L-phenylalanine, BOC-L-Phenylalanine, N-α-t-Boc-L-phenylalanine, Boc-Phe-OH
275640250 275640050 275641000
ACRO275640250EA 80.11 EUR
ACRO275640250 ACRO275640050 ACRO275641000
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
CAS No.: 13734-34-4
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Mw: 265.31 g/mol
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002663
Číslo CAS: 13734-34-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
Titration with NaOH ≥99.0 %