Tlačiť
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
275070250 275070050
ACRO275070250EA 283.19 EUR
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Vzorec: C₄H₆O₃
Teplota varu: 85…90 °C (,8mbar)
Hustota: 1,313 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134268
Číslo CAS: 19444-84-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %