Tlačiť
Zinc-copper couple
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
271440250 271441000
ACRO271440250EA 100.68 EUR
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Vzorec: CuZn
Teplota tavenia: 500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084851
Číslo CAS: 53801-63-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %