Tlačiť
Jodný solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroiodide, Iodine monochloride, Iodochloride, Iodine chloride
270570010 270570025
ACRO270570010EA 143.6 EUR
ACRO270570010 ACRO270570025
Jodný solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
Teplota tavenia: 17,2 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011354
Číslo CAS: 7790-99-0
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M