Tlačiť
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
265880010 265882500
ACRO265880010EA 417.57 EUR
ACRO265880010 ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₇H₁₅NO·HCl
Mw: 165.66 g/mol
Teplota tavenia: 182…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143984
Číslo CAS: 24947-68-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %