Tlačiť
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
265630010 265630050
ACRO265630010EA 291.61 EUR
ACRO265630010 ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 5691-19-0
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Mw: 143.186 g/mol
Teplota tavenia: 274…278 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145418
Číslo CAS: 5691-19-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %