Tlačiť
Trizma(R) maleate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
264970250 264971000
ACRO264970250EA 58.56 EUR
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₈H₁₅NO₇
Teplota tavenia: 104…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082442
Číslo CAS: 72200-76-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %